Learn More
α,α'-Dibrom-p-Xylol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10020810
130.00 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
623-24-5
C8H8Br2
263.95
MFCD00000182
RBZMSGOBSOCYHR-UHFFFAOYSA-N
1,4-bis bromomethyl benzene, p-xylylene dibromide, alpha,alpha'-dibromo-p-xylene, benzene, 1,4-bis bromomethyl, p-xylylene bromide, p-bromomethyl benzene, 1,4-dibromomethylbenzene, p-bis bromomethyl benzene, 1,4-bis-bromomethyl-benzene, ccris 1775
69335
1,4-bis(Bromethyl)benzol
C1=CC(=CC=C1CBr)CBr
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
623-24-5
C8H8Br2
263.95
MFCD00000182
RBZMSGOBSOCYHR-UHFFFAOYSA-N
1,4-bis bromomethyl benzene, p-xylylene dibromide, alpha,alpha'-dibromo-p-xylene, benzene, 1,4-bis bromomethyl, p-xylylene bromide, p-bromomethyl benzene, 1,4-dibromomethylbenzene, p-bis bromomethyl benzene, 1,4-bis-bromomethyl-benzene, ccris 1775
69335
1,4-bis(Bromethyl)benzol
C1=CC(=CC=C1CBr)CBr
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material α,α′-Dibromo-p-xylene
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 142.0°C to 147.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Dichte 2.0120g/mL
Siedepunkt 245.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H4(CH2Br)2
Menge 100 g
Beilstein 05, 385
Relative Dichte 2.012
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble,hydrolyses
Formelmasse 263.95
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallines Pulver und grobe Kristalle