Learn More
Dibenzyldiselenide, 99+%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10475423 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
:
1 g-Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10475423 1 g-Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10475423 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 293570010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibenzyldiselenide
Namenshinweis 99+%
CAS 1482-82-2
Schmelzpunkt 91°C to 94°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C14H14Se2
Strukturformel (C6H5CH2)2Se2
MDL-Nummer MFCD00004767
Menge 1 g
Beilstein 06, 470
Synonym dibenzyl diselenide, 1,2-dibenzyldiselane, benzyl diselenide, dibenzyldiselenide, dibenzyldiselane, diselenide, bis phenylmethyl, dibenzyldiselenium, bisbenzyldiselenide, diselenide,bis phenylmethyl, benzyldiselanyl methylbenzene
InChI-Schlüssel HYAVEDMFTNAZQE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C[Se][Se]CC2=CC=CC=C2
IUPAC-Name (Benzyldiselanyl)methylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 340.208
PubChem CID 95955
Formelmasse 340.19
Reinheit (%) ≥99.0%
Physikalische Form Fine Crystalline Powder