Learn More
Dibenzylamin, TRC
Artikelnummer. 30359179
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
100 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30359179 1 g 1 Gramm
30352883 100 g 100 Gramm
30356039 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30359179 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4175051G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-49-1
Summenformel C14 H15 N
Molekulargewicht (g/mol) 197.28
Synonym Dibenzylamine (8CI), N-(Phenylmethyl)benzenemethanamine, (N-Benzylaminomethyl)benzene, Bibenzylamine, Bisbenzylamine, DBA, N,N-Dibenzylamine, N-Benzylbenzylamine, NSC 4811
IUPAC-Name N-benzyl-1-phenylmethanamin
SMILES C(NCc1ccccc1)c2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibenzylamine
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C14H15N/c1-3-7-13(8-4-1)11-15-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15H,11-12H2
Formelmasse 197.1204