Learn More
Dibenzyl-Phthalate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11361787
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11361787 5 g 5 Gramm
11371787 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11361787 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04985.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 523-31-9 | C22H18O4 | 346.382 g/mol
Dibenzyl phthalate is an plasticizer used in toys that was found to exhibit potential estrogen agonist/ antagonist properties. It is used in PVC, paints, acrylic coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dibenzylphthalat ist ein Weichmacher, der in Spielzeug verwendet wird, das potenzielle Östrogenagonisten/Antagonisten aufweist. Es wird in PVC, Lacken, Acryllacken verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatible Materialien sind Reduktionsmittel. Starke Säuren. Starke Basen und starke Oxidationsmittel. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 523-31-9
Summenformel C22H18O4
Molekulargewicht (g/mol) 346.382
MDL-Nummer MFCD00014437
InChI-Schlüssel UCVPKAZCQPRWAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzyl phthalate, benzyl phthalate, 1,2-benzenedicarboxylic acid, bis phenylmethyl ester, phthalic acid, dibenzyl ester, dibenzylphthalate, 1, bis phenylmethyl ester, acmc-1b21b, phthalic acid dibenzyl ester, phthalic acid, bis-benzylester, dibenzyl phthalate, analytical standard
PubChem CID 220773
IUPAC-Name dibenzylbenzol-1,2-dicarboxylat
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)C2=CC=CC=C2C(=O)OCC3=CC=CC=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibenzyl phthalate
Schmelzpunkt 40°C to 42°C
Siedepunkt 276°C to 278°C (15 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 2338250
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 346.39
Reinheit (%) 97%