Learn More
Dibenzylphosphat, +90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11332307
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11332307 5 g 5 Gramm
11342307 25 g 25 Gramm
11352307 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11332307 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09858.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 17176-77-1 | C14H14O3P | 261.24 g/mol
Dibenzyl phosphite is used for the phosphorylation of phenols involves reaction in the presence of N-ethyldiisopropylamine and DMAP to give the dibenzyl phenyl phosphate. It is used in the preparation of phenylalkylphosphonamidates which are then used as probes for a hydrophobic binding register in prostate-specific membrane antigen.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dibenzylphosphit wird für die Phosphorylation von Phenolen in Gegenwart von N-Ethyldiisopropylamin und DMAP zur Herstellung von Dibenzylphenylphosphat verwendet. Es wird bei der Herstellung von Phenylalkylphosphonamidaten verwendet, die dann als Sonden für ein hydrophobes Bindungsregister im prostataspezifischen Membranantigen verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in DMSO und Methanol. Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln. Unter trockenem Inertgas lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17176-77-1
Summenformel C14H14O3P
Molekulargewicht (g/mol) 261.24
MDL-Nummer MFCD00004774
InChI-Schlüssel RQKYHDHLEMEVDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzyl phosphonate, phosphonic acid dibenzyl ester, unii-1o720l5h5a, phosphonic acid, bis phenylmethyl ester, dibenzylphosphit, dibenzylphosphonate, phosphonic acid bis phenylmethyl ester, oxo-bis phenylmethoxy phosphanium, mibxhgzaarwagi-uhfffaoysa-n, dibenzyl phosphite, technical grade
PubChem CID 6334615
IUPAC-Name bis(benzyloxy)(oxo)-λ⁵-phosphanylium
SMILES O=[P+](OCC1=CC=CC=C1)OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibenzyl phosphite
Dichte 1.187
Siedepunkt 110°C to 120°C (0.1 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.554
Menge 5 g
Beilstein 1982794
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,3014
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO,Methanol. Reacts with water.
Formelmasse 262.25
Reinheit (%) ≥90%