Learn More
Dibenzylphosphat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362726
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11362726 1 g 1 Gramm
11372726 5 g 5 Gramm
11382726 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11362726 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08813.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1623-08-1 | C14H15O4P | 278.244 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1623-08-1
Summenformel C14H15O4P
Molekulargewicht (g/mol) 278.244
MDL-Nummer MFCD00004775
InChI-Schlüssel HDFFVHSMHLDSLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzyl phosphate, phosphoric acid dibenzyl ester, dibenzylphosphoric acid, unii-y65r35lz0s, phosphoric acid, bis phenylmethyl ester, dibenzylphosphate, creatine phosphate disodium impurity 4, dibenzyloxyphosphinic acid, dibenzyl-phosphate, pubchem14883
PubChem CID 74189
IUPAC-Name Dibenzylhydrogenphosphat
SMILES C1=CC=C(C=C1)COP(=O)(O)OCC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibenzyl phosphate
Schmelzpunkt 78°C to 81°C
Menge 1 g
Beilstein 2055755
Formelmasse 278.24
Reinheit (%) 98%