Learn More
Malonsäuredibenzylester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499812
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11499812 250 g 250 Gramm
11479812 10 g 10 Gramm
11489812 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499812 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10844.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 15014-25-2 | C17H16O4 | 284.311 g/mol
Dibenzyl malonate is used in the preparation of tetraethyl 3,3-bis(benzyloxycarbonyl)propylene bisphosphonate. It was also used in the preparation of benzyl umbelliferone-3-carboxylate via Knoevenagel condensation with 2,4-dihydroxybezaldehyde. It is a useful alternative to Diethyl­ malonate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dibenzylmalonat wird bei der Herstellung von Tetraethyl-3,3-bis(benzyloxycarbonyl)-propylen-bisphosphonat verwendet. Es wurde auch bei der Herstellung von Benzyl-umbelliferon-3-carboxylat über Knoevenagel-Kondensation mit 2,4-dihydroxybenzaldehyd verwendet. Es ist eine nützliche Alternative zu Diethylmalonat.
Löslichkeit
Sparsam löslich in Wasser; mischbar in allen Proportionen mit Äther und Alkohol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15014-25-2
Summenformel C17H16O4
Molekulargewicht (g/mol) 284.311
MDL-Nummer MFCD00004779
InChI-Schlüssel RYFCSKVXWRJEOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzyl malonate, propanedioic acid, bis phenylmethyl ester, 1,3-dibenzyl propanedioate, malonic acid dibenzyl ester, malonic acid dibenzyl, acmc-209d3u, diphenylmethyl propane-1,3-dioate, propanedioic acid,1,3-bis phenylmethyl ester, propanedioic acid, 1,3-bis phenylmethyl ester, s-3-amino-2-oxetanone p-toluenesulfonic acid salt boc protection form
PubChem CID 84754
IUPAC-Name Dibenzylpropandioat
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CC(=O)OCC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibenzyl malonate
Dichte 1.137
Siedepunkt 188°C (0.2 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.544
Menge 250 g
Beilstein 1998264
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water; miscible in all proportions with ether and alcohol.
Formelmasse 284.31
Reinheit (%) 95%