Learn More
Malonsäuredibenzylester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dibenzyl malonate is used in the preparation of tetraethyl 3,3-bis(benzyloxycarbonyl)propylene bisphosphonate. It was also used in the preparation of benzyl umbelliferone-3-carboxylate via Knoevenagel condensation with 2,4-dihydroxybezaldehyde. It is a useful alternative to Diethyl malonate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Dibenzylmalonat wird bei der Herstellung von Tetraethyl-3,3-bis(benzyloxycarbonyl)-propylen-bisphosphonat verwendet. Es wurde auch bei der Herstellung von Benzyl-umbelliferon-3-carboxylat über Knoevenagel-Kondensation mit 2,4-dihydroxybenzaldehyd verwendet. Es ist eine nützliche Alternative zu Diethylmalonat.
Löslichkeit
Sparsam löslich in Wasser; mischbar in allen Proportionen mit Äther und Alkohol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dibenzyl malonate |
| Dichte | 1.137 |
| Siedepunkt | 188°C (0.2 mmHg) |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Brechungsindex | 1.544 |
| Menge | 50 g |
| Beilstein | 1998264 |
| Löslichkeitsinformationen | Sparingly soluble in water; miscible in all proportions with ether and alcohol. |
| Formelmasse | 284.31 |
| Reinheit (%) | 95% |