Learn More
Dibenzylether, Mikromol™
Artikelnummer. 30051572
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30051572 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30051572 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1460.01
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Dibenzylether
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl ether
CAS 103-50-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Benzyl ether
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C14 H14 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Tribenoside Imp. D (EP), 1,1'-[Oxybis(methylene)]bis-benzene, Benzyl ether, 1,1'-[Oxybis(methylene)]bis[benzene], BA, BA (plasticizer), Benzyl oxide, Dibenzyl ether, NSC 5931, Plastikator BA, Tribenoside Impurity D
InChI-Formel InChI=1S/C14H14O/c1-3-7-13(8-4-1)11-15-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
SMILES C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-Name Phenylmethoxymethylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 198.26
Menge 100 mg
Formelmasse 198,1045 g/mol