Learn More
Dibenzyldiselenid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439177
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11439177 1 g 1 Gramm
11449177 5 g 5 Gramm
11459177 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439177 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21278.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1482-82-2 | C14H14Se2 | 340.208 g/mol
Dibenzyl diselenide is used as a source of the PhSe unit in organic synthesis. It is also used to introduce PhSe groups by reaction with a variety of nucleophilic, including enolates, enol silyl ethers, Grignard reagents, organolithium reagents, alkenes and amines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dibenzyldiselenid wird als Quelle der PhS-Einheit in der organischen Synthese verwendet. Wird auch verwendet, um PhSe-Gruppen durch Reaktion mit einer Vielzahl von Nukleophilen, einschließlich Enolaten, Enol-Silylether, Grignard-Reagenzien, Organolithium-Reagenzien, Alkenen und Aminen einzuführen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1482-82-2
Summenformel C14H14Se2
Molekulargewicht (g/mol) 340.208
MDL-Nummer MFCD00004767
InChI-Schlüssel HYAVEDMFTNAZQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzyl diselenide, 1,2-dibenzyldiselane, benzyl diselenide, dibenzyldiselenide, dibenzyldiselane, diselenide, bis phenylmethyl, dibenzyldiselenium, bisbenzyldiselenide, diselenide,bis phenylmethyl, benzyldiselanyl methylbenzene
PubChem CID 95955
IUPAC-Name (Benzyldiselanyl)methylbenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C[Se][Se]CC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibenzyl diselenide
Schmelzpunkt 91°C to 93°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3283
Beilstein 1877745
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 340.18
Reinheit (%) 95%