Learn More
(-)-Dibenzoyl-L-Weinsäure-Monohydrat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100g
500g
2500g
Beschreibung
(-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid is used as an intermediate in pharmaceutical and agro chemical industries. It is used as chiral auxiliary in organic synthesis and as a resolution agent in the synthesis of rameleton.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(-)-Dibenzoyl-L-Weinsäure wird als Zwischenprodukt in der pharmazeutischen und agrochemischen Industrie verwendet. Es wird als chirales Hilfsmittel in der organischen Synthese und als Auflösungsmittel in der Synthese von Rameleton verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol, Aceton und organischen Lösungsmitteln. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
(-)-Dibenzoyl-L-Weinsäure wird als Zwischenprodukt in der pharmazeutischen und agrochemischen Industrie verwendet. Es wird als chirales Hilfsmittel in der organischen Synthese und als Auflösungsmittel in der Synthese von Rameleton verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol, Aceton und organischen Lösungsmitteln. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid monohydrate |
Schmelzpunkt | 90°bis 92 °C |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol,acetone and organic solvents. Slightly soluble in water. |
IUPAC-Name | (2R,3S)-2,3-Dibenzoyloxybutandiolsäure;Hydrat |
Formelmasse | 376.33 (358.31 Anhydrous) |
Reinheit (%) | ≥98% |
Menge | 100g |