Learn More
(-)-Dibenzoyl-L-Weinsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15119303 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15119303 500 g Glasflasche 500 Gramm
10109889 25 g Glasflasche 25 Gramm
10119889 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15119303 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 438125000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2743-38-6 | C18H14O8 | 358.30 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2743-38-6
Summenformel C18H14O8
Molekulargewicht (g/mol) 358.30
InChI-Schlüssel YONLFQNRGZXBBF-ZIAGYGMSSA-N
Synonym dibenzoyl-l-tartaric acid, 2r,3r-2,3-bis benzoyloxy succinic acid, dibenzoyltartaric acid, --dibenzoyl-l-tartaric acid, dibenzoyl-l-tartaricacid, l-dibenzoyl tartaric acid, butanedioic acid, 2,3-bis benzoyloxy-, 2r,3r, unii-3q14b666vm, 2,3-bis benzoyloxy tartaric acid, o,o-dibenzoyl-+-tartaric acid
PubChem CID 75969
IUPAC-Name (2R,3R)-2,3-Dibenzoyloxybutandialsäure
SMILES OC(=O)[C@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)[C@@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 150.0°C to 151.6°C
Farbe Braun bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 500 g
Spezifische Drehung − 116.70
Formelmasse 358.31
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Festes oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dibenzoyl-L-tartaric acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.