missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(+)-Dibenzoyl-D-Weinsäuremonohydrat, TRC

Artikelnummer. 30372045
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30372045 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30372045 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD422798250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 80822-15-7
Summenformel C18H14O8 . H2O
Molekulargewicht (g/mol) 376.3
SMILES O.OC(=O)[C@@H](OC(=O)c1ccccc1)[C@H](OC(=O)c2ccccc2)C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (+)-Dibenzoyl-D-Tartaric Acid Monohydrate
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H14O8.H2O/c19-15(20)13(25-17(23)11-7-3-1-4-8-11)14(16(21)22)26-18(24)12-9-5-2-6-10-12;/h1-10,13-14H,(H,19,20)(H,21,22);1H2/t13-,14-;/m0./s1
Formelmasse 376.0794
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.