Learn More
(+)-Dibenzoyl-D-weinsäure, 98+%
Artikelnummer. 10484915 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10484915 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10033390 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10474195 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10484915 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 302515000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 17026-42-5 | C18H14O8 | 358,30 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17026-42-5
Summenformel C18H14O8
Molekulargewicht (g/mol) 358.30
MDL-Nummer MFCD00063222
InChI-Schlüssel YONLFQNRGZXBBF-ZCWZLOQUNA-N
Synonym dibenzoyl-d-tartaric acid, +-dibenzoyl-d-tartaric acid, 2s,3s-2,3-bis benzoyloxy succinic acid, d-dibenzoyl tartaric acid, butanedioic acid, 2,3-bis benzoyloxy-, 2s,3s, +-o,o-dibenzoyltartaric acid, 2s,3s-+-dibenzoyltartaric acid, +-dibenzoyltartaric acid, +-dibenzoyl tartaric acid
PubChem CID 1550213
SMILES OC(=O)[C@@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)[C@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 150°C to 155°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (HPLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 500 g
Spezifischer Drehzustand +120° (20°C c=5,CH3OH)
Spezifische Drehung + 120
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
IUPAC-Name (2S,3S)-2,3-Dibenzoyloxybutandiolsäure
Formelmasse 358.31
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke