Learn More
Dibenzosuberenol, TRC
Artikelnummer. 30362480
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30362480 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30362480 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD417338500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibenzosuberenol
CAS 10354-00-4
Summenformel C15H12O
Menge 500 mg
Synonym 5-Dibenzosuberenol, 5-Hydroxy-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene, NSC 84190
InChI-Formel InChI=1S/C15H12O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-10,15-16H
SMILES O[C@H](C1)CC[C@@]2(C)C1=CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC=C4Cl
Molekulargewicht (g/mol) 208.26
Formelmasse 208.0888