Learn More
Dibenzofuran, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dibenzofuran |
| CAS | 132-64-9 |
| Summenformel | C12 H8 O |
| Menge | 100 g |
| Synonym | Dibenzofuran, 2,2'-Biphenylene oxide, 2,2'-Biphenylylene oxide, Dibenzo[b,d]furan, Diphenylene oxide, NSC 1245, [1,1'-Biphenyl]-2,2'-diyl oxide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H8O/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8H |
| SMILES | o1c2ccccc2c3ccccc13 |
| IUPAC-Name | Dibenzofuran |
| Molekulargewicht (g/mol) | 168.19 |
| Formelmasse | 168.0575 |