Learn More
Dibenzofuran, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394519
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11394519 100 g 100 Gramm
11384519 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11394519 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16521.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 132-64-9 | C12H8O | 168.195 g/mol
Anwendungen für GC(Gaschromatographie)- und LC(Flüssigkeitschromatographie)-Analysen. Dibenzofuran dient als Modellsubstrat in Kulturverfahren.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Anwendungen für GC(Gaschromatographie)- und LC(Flüssigkeitschromatographie)-Analysen.Dibenzofuran als Modellsubstrat in Kulturverfahren.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser (< 1 mg/ml).Löslich in unpolaren organischen Lösungsmitteln.
Anmerkungen
Kühl lagern..Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 132-64-9
Summenformel C12H8O
Molekulargewicht (g/mol) 168.195
MDL-Nummer MFCD00004968
InChI-Schlüssel TXCDCPKCNAJMEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzo b,d furan, diphenylene oxide, 2,2'-biphenylene oxide, 2,2'-biphenylylene oxide, dibenzofurans, dibenzol b,d furan, dibenzofurane, 1,1'-biphenyl-2,2'-diyl oxide
PubChem CID 568
ChEBI CHEBI:28145
IUPAC-Name Dibenzofuran
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibenzofuran
Schmelzpunkt 78°C to 83°C
Dichte 1.3
Siedepunkt 287°C to 289°C
Flammpunkt 130°C (266°F)
Menge 100 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 121100
Löslichkeitsinformationen Insoluble in wate(<1mg/mL). Soluble in nonpolar organic solvents.
Formelmasse 168.2
Reinheit (%) 98%