missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dibenzo[b,f][1,4]Thiazepin-11-[10H]ein, TRC

Artikelnummer. 17970785
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17970785 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17970785 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4169531G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 3159-07-7
Summenformel C13 H9 N O S
Molekulargewicht (g/mol) 227.28
Synonym Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one, Quetiapine Fumarate Imp. G (EP)
IUPAC-Name 5H-Benzo[b][1,4]benzothiazepin-6-eins
SMILES O=C1Nc2ccccc2Sc3ccccc13

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C13H9NOS/c15-13-9-5-1-3-7-11(9)16-12-8-4-2-6-10(12)14-13/h1-8H,(H,14,15)
Formelmasse 227.0405
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.