Learn More
Dibenzo[b,d]thiophen-2-Ylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dibenzo[b, d]thiophen-2-ylboronic acid |
| Namenshinweis | May contain varying amounts of anhydride |
| CAS Min. % | 95.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 228.08 |
| Reinheit (%) | 95% |