Learn More
Dibenzo[a,c]anthracin, TRC
Artikelnummer. 30134499
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134499 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30134499 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD41704550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 215-58-7
Summenformel C22 H14
Molekulargewicht (g/mol) 278.35
Synonym Benzo[b]triphenylene, 1,2:3,4-Dibenzanthracene, 1,2:3,4-Dibenzoanthracene, 2,3-Benzotriphenylene, Dibenz[a,c]anthracene, Dibenzo[a,c]anthracene
IUPAC-Name Benzo[b]triphenylen
SMILES c1ccc2cc3c4ccccc4c5ccccc5c3cc2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibenzo[a,c]anthracene
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H14/c1-2-8-16-14-22-20-12-6-4-10-18(20)17-9-3-5-11-19(17)21(22)13-15(16)7-1/h1-14H
Formelmasse 278.1096