Learn More
Dibenzolchrom, C 69.2 %, H 5.8 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342658
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
10 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
10 Gramm
2 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11342658 2 g 2 Gramm
11332658 0.5 g 0.50 Gramm
11322658 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11342658 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 024139.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1271-54-1
Summenformel C12H12Cr
Molekulargewicht (g/mol) 208.224
MDL-Nummer MFCD00015485
InChI-Schlüssel HVURSIGIEONDKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis benzene chromium, bis benzene chromium 0, chromium, bis benzene-8ci, dibenzolchrom, chromium, bis h6-benzene-9ci
PubChem CID 10932683
IUPAC-Name Benzol; Chrom
SMILES C1=CC=CC=C1.C1=CC=CC=C1.[Cr]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibenzenechromium
Schmelzpunkt 260°C to 265°C
Farbe Schwarz
Strukturformel (C6H6)2Cr
Menge 2 g
UN-Nummer UN3391
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Formelmasse 208.22
Concentration or Composition (by Analyte or Components) C 69,2 %, H 5,8 %
Physikalische Form Kristallin