Learn More
Dibenzazepin (Deshydroxy LY 411575), TRC
Artikelnummer. 30383652
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30383652 1 mg
30372046 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30383652 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4226001MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 209984-56-5
Summenformel C26 H23 F2 N3 O3
Molekulargewicht (g/mol) 463.48
Synonym Dibenzazepine
IUPAC-Name (2S)-2-[[2-(3,5-Difluorophenyl)acetyl]-N-[(7S)-5-methyl-6-oxo-7H-benzo[d][1]benzazepin-7-yl]propanamid
SMILES C[C@H](NC(=O)Cc1cc(F)cc(F)c1)C(=O)N[C@@H]2C(=O)N(C)c3ccccc3c4ccccc24
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibenzazepine
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C26H23F2N3O3/c1-15(29-23(32)13-16-11-17(27)14-18(28)12-16)25(33)30-24-21-9-4-3-7-19(21)20-8-5-6-10-22(20)31(2)26(24)34/h3-12,14-15,24H,13H2,1-2H3,(H,29,32)(H,30,33)/t15-,24-/m0/s1
Formelmasse 463.1707