Learn More
Dibenz[a,h]anthracin, TRC
Artikelnummer. 18081340
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
5 g
Packungsgröße:
100 Milligramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18081340 100 mg 100 Milligramm
18081240 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18081340 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD417010100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53-70-3
Summenformel C22 H14
Molekulargewicht (g/mol) 278.35
Synonym 1,2:5,6-Benzanthracene, 1,2:5,6-Dibenz[a]anthracene, 1,2:5,6-Dibenzanthracen, 1,2:5,6-Dibenzanthracene, 1,2:5,6-Dibenzoanthracene, DBA, Dibenzo[a,h]anthracene, NSC 22433
IUPAC-Name Naphtho[1,2-b]Phenanthren
SMILES c1ccc2c(c1)ccc3cc4c(ccc5ccccc45)cc23
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibenzo(a,h)anthracene
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H14/c1-3-7-19-15(5-1)9-11-17-14-22-18(13-21(17)19)12-10-16-6-2-4-8-20(16)22/h1-14H
Formelmasse 278.1096
Reinheit (%) >95%