Learn More
Diazoxide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16468636
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16468636 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16468636 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1140100mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Diazoxide (Sch-6783) is an ATP-sensitive potassium channel activator, has the potential for hyperinsulinism treatment.
Diazoxide (Sch-6783) is an ATP-sensitive potassium channel activator, has the potential for hyperinsulinism treatment.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diazoxide
CAS 364-98-7
Farbe Grayish Brown
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C8H7ClN2O2S
Menge 100 mg
Synonym Sch-6783 SRG-95213
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 35 mg/mL (151.73 mM)
SMILES CC(NC1=CC=C(Cl)C=C12)=NS2(=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 230.67
Formelmasse 230.67
Reinheit (%) 98.48%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation