missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diazolidinylharnstoff (Technische Qualität), TRC

Artikelnummer. 30351276
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30351276 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30351276 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD41732350G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 78491-02-8
Summenformel C8H14N4O7
Molekulargewicht (g/mol) 278.22
Synonym N-[1,3-Bis(hydroxymethyl)-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl]-N,N'-bis(hydroxymethyl)urea, Diazolidinylurea, Germaben II-E, Germall II, N-Hydroxymethyl-N-[1,3-di(hydroxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]-N'-hydroxymethylurea
IUPAC-Name 1-[1,3-Bis(hydroxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]-1,3-bis(hydroxymethyl)harnstoff
SMILES OCNC(=O)N(CO)C1N(CO)C(=O)N(CO)C1=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Diazolidinyl Urea (Technical Grade)
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H14N4O7/c13-1-9-7(18)10(2-14)5-6(17)12(4-16)8(19)11(5)3-15/h5,13-16H,1-4H2,(H,9,18)
Formelmasse 278.0862
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.