Learn More
Diazinon-d10, TRC
Artikelnummer. 30367947
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30367947 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30367947 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD41688225MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diazinon-d10
CAS 100155-47-3
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C12 2H10 H11 N2 O3 P S
Menge 25 mg
Synonym Phosphorothioic acid, O,O-di(ethyl-d5) O-[6-methyl-2-(1-methylethyl)-4-pyrimidinyl] ester (9CI), O,O-Di(ethyl-1,1,2,2,2-d5) O-[6-methyl-2-(1-methylethyl)-4-pyrimidinyl] phosphorothioate, Diazinon-d10
InChI-Formel InChI=1S/C12H21N2O3PS/c1-6-15-18(19,16-7-2)17-11-8-10(5)13-12(14-11)9(3)4/h8-9H,6-7H2,1-5H3/i1D3,2D3,6D2,7D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OP(=S)(Oc1cc(C)nc(n1)C(C)C)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-Name (6-Methyl-2-propan-2-ylpyrimidin-4-yl)oxy-bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioethoxy)-sulfanyliden-λ ^{5}-Phosphan
Molekulargewicht (g/mol) 314.41
Formelmasse 314.1638
Reinheit (%) >95