Learn More
Kieselgur, ungewaschen∽ 90% SiO 2 , MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11441051 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11441051 5 kg
11431051 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11441051 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215760694
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 61790-53-2
Summenformel O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 60.083
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Diatomaceous silica
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC-Name Dioxosilan
SMILES O=[Si]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diatomaceous Earth, Non-washed
Physikalische Form Pulver
Farbe Grau nach Weiß
Menge 5 kg
Prozentgehaltsbereich ∽90 %
Formelmasse 60.04