Learn More
Kieselgur, flusskalziniert, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15615360 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Verpackung:
Poly-Fass
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15615360 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
15625360 5 kg Poly-Fass 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15615360 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 3925451KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
flussmittelkalziniert, Filterhilfsmittel
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68855-54-9
Summenformel CNa2O3
Molekulargewicht (g/mol) 105.988
MDL-Nummer MFCD00132803
InChI-Schlüssel CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
IUPAC-Name Dinatriumcarbonat
SMILES C(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kieselgur, fluxkalziniert
Menge 1 kg
Verpackung Poly-Flasche
UN-Nummer NONH für alle Transportarten