Learn More
VACUUBRAND™ Membranventil
Artikelnummer. 10273031
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
6 mm
16 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
10273031 6 mm 1 Stück
10120941 16 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10273031 Lieferant VACUUBRAND™ Lieferanten-Nr. 20664010
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Handbetätigte Membranventile für RE 2.5/RZ 2.5/RE 6/RZ 6
Ventile der VM-Serie sind handbetätigte Membranventile. Sie werden z. B. als Absperrventile, Luftzuführungsventile oder manuelle Steuerventile verwendet. Durch Drehen des Rades wird eine flexible PTFE-Membran bewegt und gegen den Edelstahlsitz gedrückt oder entfernt, wodurch das Ventil geschlossen bzw. geöffnet wird. Die Teile mit Gaskontakt bestehen aus Edelstahl und PTFE und bieten eine gute Beständigkeit gegen korrosive Gase und Dämpfe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 6 mm
Zur Verwendung mit RE 2.5/RZ 2.5/RE 6/RZ 6
Menge Je 1
Typ Membranventil