Learn More
KNF™ Membran-Vakuumpumpensystem SH 820/840 G.
Click to view available options
Flussrate:
20 LPM
34 LPM
Abmessungen (L x B x H):
260 x 323 x 416 mm
274 x 340 x 416 mm
Modell:
SH820G.
SH840G.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Vakuumsystem bestehend aus chemisch beständiger Membran-Vakuumpumpe, Grundplatte, Abscheider auf Saugseite und Hochleistungskondensator auf Druckseite
- Modular erweiterbar
- 100 % ölfreie und damit reine Übertragung, Evakuierung und Kompression von Gasen
- Hohe Dampf- und Kondensatverträglichkeit
- Ideal für extrem aggressive, korrosive Gase und Dämpfe
- Integriertes Gasballastventil
- 3-farbige Statusanzeige für Betrieb, Standby und Fehler
- Integrierte Drehzahlregelung
- Umweltfreundlich
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Vakuum | 6 mbar (abs.) |
| Regelung | Integrierte Drehzahlregelung |
| Motortyp | BLDC |
| Enthält | Membran-Vakuumpumpe, Grundplatte, Abscheiderkolben und Hochleistungskondensator |
| Abmessungen (L x B x H) | 260 x 323 x 416 mm |
| Material | TFM™ PTFE |
| Modell | SH820G. |
| Steckertyp | EU, UK |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 11,7 kg |
| Flussrate | 20 LPM |
| Mehr anzeigen |