Learn More
Welch Ilmvac™ Welch Ilmvac Membranpumpe MPC 201T
Handhaben Sie korrosive und aggressive Dämpfe, ohne Schäden zu verursachen. Die Fisher Scientific™ Membranpumpe MPC 201T ist chemisch beständig und ideal für Anwendungen mit aggressiven Lösungsmitteln und ätzenden Dämpfen. Die Membranen und alle Teile, die in Kontakt mit Gas sind, sind aus PTFE oder PTFE-Verbund-Kunststoffen.
Marke:  Welch Ilmvac™ FB65454
Additional Details : Gewicht : 0.99000kg
Artikelnummer. 10607970
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Dreistufige, chemisch beständige Membranpumpen
  • Leiser Betrieb
  • >10,000-Stunden-Wartungsintervall
  • Geringe Kapitalkosten und Ausgaben für Ersatzteile
  • Benetzte Teile sind aus PTFE oder PTFE-Verbund-Kunststoffen
  • Selbstreinigendes Ventildesign
  • Einfachste Wartung
  • Kompaktes, modulares Design
  • Ölfreier Betrieb reduziert Ausfallzeiten und Betriebskosten
  • Erheblich geringere Betriebskosten als Wasserstrahlpumpen
Anwendungen:
  • Für ölfreie Anwendungen mit grobem Vakuum
  • Chemisch beständig zur Anwendung mit Lösungsmitteln und ätzenden Dämpfen
  • Solide wirtschaftliche und ökologische Alternative zu Wasserstrahlpumpen
  • Vakuumfiltration
  • Vakuumkonzentration
  • Trockenöfen
  • Molekulardestillation
Spezifikation
Spezifikation
2/2.2 m3/ h
230 V, 50/60 Hz
PTFE/PTFE-Verbund
22.7 lb.
2 l/min
5.9 in.
260 mm
20 cm
230 V
CE-Kennzeichen, UL/CSA-zugelassen
26 cm
90 W
10.3 kg
50/60 Hz
15 cm
7.8 in.
< 2 mbar