Learn More
Globe Scientific Diamond™ White Glass Plain Microscope Slides
Beschreibung
- Available with 90° or clipped corners
- Produced from the finest quality optical white glass
- Packed in high quality white plastic boxes
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 75 mm |
| Breite (metrisch) | 25 mm |
| Anzahl pro Karton | 1440 |
| Anzahl pro Packung | 72 |
| Sterilität | Non-sterile |
| Edges | Ground |
| Material | Glass |
| Precleaned | Yes |
| Dicke (metrisch) | 1 mm |
| Farbe | White |
| Mehr anzeigen |