Learn More
Fisherbrand™ Diamantförmige Wägeschiffchen
Sorgen für präzise Ausgießvorgänge bei minimalem Probenverlust. Fisherbrand™ diamantförmige Wägeschiffchen sind aus flexiblem Polystyrol und haben eine glatte Oberfläche.
42.15 CHF - 50.30 CHF
Spezifikation
Einwegprodukt | Einwegprodukt |
---|---|
Material | Polystyrol |
Form | Diamantförmig |
Typ | Wägeschiffchen |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Mikrowellen-Feuchtebestimmer |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15768187
|
Fisherbrand™
|
Weiß |
42.15 CHF
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15738197
|
Fisherbrand™
|
Schwarz |
50.30 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Diamantförmige Wägeschiffchen, die flexibel für präzises Ausgießen sind.
- Breiter, flacher Boden, der ein Umkippen verhindert
- 2 Farben
- Biologisch inert und beständig gegen verdünnte und schwache Säuren, wässrige Lösungen, Alkohole und Basen.
- Temperaturbereich von -10 bis 70 °C (14 bis 158 °F)
- Kann mit einem Mikrowellenfeuchtigkeitsanalysator verwendet werden
- Alle sind FDA-konform/lebensmitteltauglich
- 500er-Packung
- Einwegprodukt
Spezifikation
Einwegprodukt | |
Diamantförmig | |
Mikrowellen-Feuchtebestimmer | |
46 mm |
Polystyrol | |
Wägeschiffchen | |
71 mm |