Beschreibung
- Spitzen entsprechen der CE IVD-Richtlinie
- Farbkodiert zur Volumenerkennung auf einen Blick
- Sterilisierte Spitzen sind frei von nachweisbarer DNA, RNA, DNase, RNase, ATP Pyrogene und Spurenmetalle
- Vorsterilisierte Spitzen sind in Kunststoff in Medizinproduktqualität verpackt
- Gammabestrahlt
- Nicht sterile Spitzen können bei 121 °C für °20 Minuten bei 1 bar (feuchte Hitze) autoklaviert werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Pipettenspitze |
| Volumen (metrisch) | 2 bis 200 μl |
| Sterilität | Steril |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Modell | D200 |
| Präzision | 0.006 bis 0.008 μl |
| Genauigkeit | -0,075 bis -0,05 μL |
| Länge (angloamerikanisch) | 2 in. |
| Länge (metrisch) | 5.1 cm |
| Zertifizierung/Konformität | CE, IVD |
| Mehr anzeigen |