Learn More
Gilson™ DIAMOND™ Steril-Pack™ Sterile Pipettenspitzen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10123002 Alle ansehen Gilson Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
100 bis 1.000μ L
2 bis 200 μl
Packungsgröße:
400 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
10123002 100 bis 1.000μ L 400 Stück
10307712 2 bis 200 μl 400 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10123002 Lieferant Gilson™ Lieferanten-Nr. F161340
Proteomik vorantreiben
Verwenden Sie den Aktionscode 28003
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Rückverfolgbarkeit von der Gussform bis zum Labor dank Chargennummer auf jeder Packung und jedem Gestell. Diamond™ Steril-Pack™ Sterile Pipettenspitzen sind sterilisiert oder für die Autoklavierung erhältlich.
  • Spitzen entsprechen der CE IVD-Richtlinie
  • Farbkodiert zur Volumenerkennung auf einen Blick
  • Sterilisierte Spitzen sind frei von nachweisbarer DNA, RNA, DNase, RNase, ATP Pyrogene und Spurenmetalle
  • Vorsterilisierte Spitzen sind in Kunststoff in Medizinproduktqualität verpackt
  • Gammabestrahlt
  • Nicht sterile Spitzen können bei 121 °C für °20 Minuten bei 1 bar (feuchte Hitze) autoklaviert werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Pipettenspitze
Volumen (metrisch) 100 bis 1.000μ L
Sterilität Steril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Modell D1000
Präzision 0.002 bis 0.004 μl
Genauigkeit 0 bis 0.025 μl
Länge (angloamerikanisch) 2,6 in.
Länge (metrisch) 6.6 cm
Zertifizierung/Konformität CE, IVD
Reinigungsnachweise Frei von DNA, RNA, DNase, RNase, ATP, Pyrogen und Spurenmetallen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Umgang mit Flüssigkeiten, Medizin-, Pharma- und Lebensmittelbranche, in verschiedenen Bereichen und Anwendungen wie PCR, Molekularbiologie oder Zelltechnologie
Spitzenform Universal
Verpackung Box
Menge 400 Pk.
Produkttyp Pipettenspitzen
Zur Verwendung mit (Geräte) Gilson Pipetman C1200, Gilson Pipetman U1000, Gilson Pipetman F250 bis F1000, Gilson Pipetman P1000N, Gilson Pipetman P1000, Gilson Pipetman F250 bis F1000, Gilson Pipetman U1000, Gilson Pipetman C1200
Skala Ja
Produktlinie Diamond Sterlipack
Material Polypropylen