Learn More
Notrax Diamond Stat™ Static Dissipative Anti-Fatigue Mat
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
91 x 60 cm
150 x 91 cm
91 x 200 cm
300 x 91 cm
2286 x 91 cm
2286 x 122 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Ergonomisches Design dank einer 14 mm dicken Arbeitsplattform mit einer antistatischen Kombination aus einer robusten Oberfläche, laminiert auf eine komfortable Schwammbasis, um maximale Haltbarkeit und gleichzeitig Entlastung bei Ermüdung zu gewährleisten
- Ausgestattet mit einer 10 mm-Buchse, die an der Matte und am Erdungskabel befestigt ist
- Die rautenförmige Plattenoberfläche sorgt für Traktion und ermöglicht einfache Drehbewegungen
- Mit rutschfester RedStop™ Rückseite, um ein Verrutschen der Matten zu verhindern
- UniFusion™ Technologie für den Einsatz in härtesten Arbeitsumgebungen
- Antistatische Matten gegen Ermüdung bieten dank einer dicken Arbeitsplattform mit Vinylschwammbasis Schutz vor statischen Entladungen bei gleichzeitigem Komfort für Arbeiten im Stehen
- Abgeschrägte Kanten auf allen vier Seiten, um Stolpergefahren zu minimieren
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B) | 300 x 91 cm |
| Farbe | Schwarz |
| Länge (angloamerikanisch) | 118 in. |
| Länge (metrisch) | 300 cm |
| Material | Leitfähiges PVC |
| Typ | Matten für Industrie und Gewerbe |
| Breite (metrisch) | 91 cm |