Learn More
Bochem™ Diamantstift mit Oktaederspitze
Artikelnummer. 15610249
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
135 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
15610249 135 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15610249 Lieferant Bochem™ Lieferanten-Nr. 12621
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Bochem™ Diamantstift wird für die dauerhafte Kennzeichnung von Mikroskopobjektträgern und anderen Glasprodukten im Labor verwendet. Ätzglas ist beständig gegen Feuchtigkeit und Waschen.
  • Permanente Kennzeichnung von Glaswaren und Mikroskopobjektträgern
  • Oktaederspitze
  • Stahlgriff
Spezifikation
Griffmaterial Stahl
Länge (metrisch) 135 mm
Beschreibung Diamantstift
Zur Verwendung mit (Anwendung) Glasmikroskopobjektträger mit permanenter Markierung und andere Laborglasartikel
Spitzenform Oktaederspitze