Learn More
Spectrum Labs™ Dialysemembran-Gerät Spectropor Tube-A-Lyzer, halbdurchlässig, Einweg-Ausführung
Artikelnummer. 11521100
Change view
Click to view available options
MWCO:
3,5 bis 5 kDa
Packungsgröße:
3 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. MWCO unitSize
11521100 3,5 bis 5 kDa 3 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11521100 Lieferant Spectrum Labs™ Lieferanten-Nr. 137004
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Ein revolutionäres Einweg-Dialysegerät, das für die schnelle und schonende Dialyse und Trennung größerer Probenvolumina entwickelt wurde und eine höhere Effizienz sowie eine Produktrückgewinnung aufweist. Erhältlich in 6 MWCOs (0.1 bis 0.5 kD, 3.5 bis 5 kD, 8 bis 10 kD, 20 kD, 50 kD und 100 kD) und zwei Probenvolumen-Größen (8 bis 10 ml und 25 bis 28 ml).
Tube-A-lyzer™ ist ein eigenständiges, gebrauchsfertiges Massenübertragungssystem, das eine halbdurchlässige, schlauchförmige Dialysemembran in einem durchsichtigen Reservoirgehäuse enthält, um die Probenkammer von der umgebenden Pufferkammer zu trennen. Die hochreine Biotech Zelluloseester(CE)-Membran ist trocken, mit 20 % Glycerin imprägniert und bietet eine hohe molekulare Selektivität. Auf die gesamte Länge hat der Membranschlauch ein Arbeitsvolumen von ca. 28 ml (Einheiten mit Sonderlängen für größere oder kleinere Volumina können auf individueller Basis hergestellt werden). Ein weiblicher Luer-Lock-Anschluss befindet sich auf der Oberseite für die Probenaufgabe, Rückgewinnung oder Prozesstests in der membrangekapselten Probenkammer. Die Gehäuse(-Puffer)-Kammer wurde für die dynamische Dialyse entwickelt und ist mit 6 mm-Einlass- und -Auslassschlauchanschlüssen ausgestattet, an die flexible Kunststoffschläuche (3/16 x 5/16 Zoll Innendurchmesser) zur Rückführung eines größeren Puffervolumens mit einer Peristaltikpumpe angeschlossen werden können. Alternativ können die Anschlüsse abgedeckt werden, um nur die Pufferkammer für die statische (Standard-)Dialyse zu nutzen. Mehrere Tube-A-Lyzer™ Geräte können parallel angeschlossen werden, um einen größeren Probenvolumen-Verteiler zu erzeugen.
  • Behält den maximalen Konzentrationsgradienten bei
  • Verhindert Polarisation und Verschmutzung der Membran
  • Bietet hypoosmischen Druck zur besseren Trennung
  • Erzielt höhere Probenreinheiten
  • Verkürzt die Zeit von Tagen auf Stunden
  • Gebrauchsfertig und Einwegartikel
  • Steril und pyrogenfrei
  • Biotech RC- und CE-Membran (0.1 kD bis 100 kD)
  • Probenkammer mit großem Volumen
  • Umluftdialysator für die Schnelldialyse
Typische Anwendungen:
Entsalzung; Konzentration von Plasma/Serum; Puffer- und pH-Veränderung; Proteinvorbereitung für die Elektrophorese; Konzentration von Antikörpern; Entfernung von Kontaminanten; Bindungsstudien; Durchflussdialyse/Chargenanalyse; temperaturgeregelte Dialyse; Aufreinigung von Gewebekulturextrakten; Proteinelution für Elektrophoresegel; Entfernung von Oligosacchariden aus der Proteinlösung.
Spezifikation
MWCO 3,5 bis 5 kDa
Membran Biotech Cellulose Ester
Kapazität (metrisch) 8 bis 10 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entsalzung; Konzentration von Plasma/Serum; Puffer- und pH-Veränderung; Proteinvorbereitung für die Elektrophorese; Konzentration von Antikörpern; Entfernung von Kontaminanten; Bindungsstudien; Durchflussdialyse/Chargenanalyse; temperaturgeregelte Dialyse; Aufreinigung von Gewebekulturextrakten; Proteinelution für Elektrophoresegel; Entfernung von Oligosacchariden aus der Proteinlösung.