Learn More
Diallylmethylamin, 98 %, Acros Organics™
Marke:  Acros Organics 456341000
Additional Details : CAS : 143900-43-0 Gewicht : 0.10000kg Transport : UN number : 2733 Chem class : 3 Pack group : II
Menge 100g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15325078
  • 345.00 CHF / 100 Gramm
Verfügbar ab
26-04-2021
Chemische Identifikatoren
2424-01-3
111.18
diallylmethylamine, methyldiallylamine, 2-propen-1-amine, n-methyl-n-2-propenyl, n-allyl-n-methylprop-2-en-1-amine, methylbis prop-2-en-1-yl amine, methyldiprop-2-enylamine, 2-propen-1-amine, n-methyl-n-2-propen-1-yl, diallyl methylamine, n-methyldiallylamin, n-methyldiallylamine
N-Methyl-N-prop-2-enylprop-2-en-1-amin
C7H13N
WGESLFUSXZBFQF-UHFFFAOYSA-N
75501
CN(CC=C)CC=C
Spezifikation
Diallylmethylamine
7°C
0.789
100g
97.5% min. (GC)
diallylmethylamine, methyldiallylamine, 2-propen-1-amine, n-methyl-n-2-propenyl, n-allyl-n-methylprop-2-en-1-amine, methylbis prop-2-en-1-yl amine, methyldiprop-2-enylamine, 2-propen-1-amine, n-methyl-n-2-propen-1-yl, diallyl methylamine, n-methyldiallylamin, n-methyldiallylamine
CN(CC=C)CC=C
111.18
111.18
0.7890g/mL
Authentic
111.0°C
2424-01-3
C7H13N
WGESLFUSXZBFQF-UHFFFAOYSA-N
N-Methyl-N-prop-2-enylprop-2-en-1-amin
75501
98%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Diallylmethylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.