Learn More
Diallylmethylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15315078
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
2424-01-3
C7H13N
111.18
2424-01-3
C7H13N
111.18
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Diallylmethylamine
Dichte 0.7890g/mL
Siedepunkt 111.0°C
Flammpunkt 7°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Menge 5 g
Relative Dichte 0.789
Synonym 1,4-bis glycidyloxy benzene, hydroquinone diglycidyl ether, 2-4-oxiran-2-ylmethoxy phenoxymethyl oxirane, hydroquinone 1,4-diglycidyl ether, oxirane, 2,2'-1,4-phenylenebis oxymethylene bis, 2,2'-1,4-phenylenebis oxymethylene dioxirane, 2-4-oxiran-2-ylmethoxy phenoxy methyl oxirane, 1,4-bis oxiran-2-ylmethoxy benzene, acmc-20ap2z
InChI-Schlüssel FSYPIGPPWAJCJG-UHFFFAOYNA-N
SMILES C1C(O1)COC2=CC=C(C=C2)OCC3CO3
IUPAC-Name 2-[[4-(Oxiran-2-ylmethoxy)Phenoxy]Methyl]Oxiran
PubChem CID 62443
Formelmasse 111.18
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diallylmethylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.