Learn More
Diallyldisulfid (Technische Qualität, >80 %), TRC
Artikelnummer. 30364878
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30364878 25 g 25 Gramm
30363678 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30364878 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD41603525G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2179-57-9
Summenformel C6 H10 S2
Molekulargewicht (g/mol) 146.27
Synonym Diallyl Disulphide, Allyl Disulfide
IUPAC-Name 3-(Prop-2-Enyldisulfanyl)Prop-1-Ene
SMILES C=CCSSCC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Allyl Disulfide
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H10S2/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
Formelmasse 146.0224