Learn More
Brannan™ Dial Oven Thermometer with 3 Point Traceable Calibration Certificate
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
0°C bis 230 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Suitable for hanging or sitting on oven shelf
- Using this thermometer will give a better guide to setting the oven controls
- Temperature range: 0 to 230°C
- Supplied with calibration certificate
- Remove from oven after use
- Stainless Steel 430 case and pointer, aluminum dial, glass lens, bimetal sensor
Spezifikation
Spezifikation
| Kalibrierpunkte | 60°C, 100°C, 150°C |
| Zertifizierung/Konformität | UK National Standards ISO 9001 |
| Displaymaße | 50 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | To take the temperature of an oven |
| Höhe (angloamerikanisch) | 2.84 cm |
| Höhe (metrisch) | 7.2 cm |
| Länge (metrisch) | 6.2 cm |
| Material | Stainless Steel |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 1.376 oz. |
| Gewicht (metrisch) | 39 g |
| Mehr anzeigen |