Learn More
Diaion™ PA308(Cl), Ionenaustauschharz, 4 % vernetzt, stark poröses Grundmaterial Typ I, 1.0 Meq/ml auf PS-DVB, Thermo Scientific Chemicals
Entfärbung des Zuckers
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 046990.A1
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Perlen | |
4% cross-linked, strongly basic porous type I, 1.0meq/mL on PS-DVB | |
Weiß bis gelb |
Diaion™ PA308 (Cl), ion exchange resin | |
300 to 1180μm | |
1 kg |
RUO – Nur für Forschungszwecke