Learn More
Diaion™ NSA100(Cl), Ionenaustauschharz, stark vernetzt, stark basischer Geltyp I, 1.3 Meq/ml auf PS-DVB, Thermo Scientific™
Rückgewinnung von Jod und Uran
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 046942.A1
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Perlen | |
Highly cross-linked, strongly basic gel type I, 1.3meq/mL on PS-DVB | |
300 to 1180μm | |
1 kg |
Diaion™ NSA100 (Cl), ion exchange resin | |
Odorless | |
Weiß bis gelb |