Learn More
Diaion™ HP2MGL, synthetisches Adsorptionsharz, hochporöser Typ, 10 g/l auf Polymethacrylat, P.R. 240 Angström, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15415045
Click to view available options
Menge:
1 kg
Aminosäurentrennungen, kleine Moleküle mit hoher Hydrophobizität
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Diaion™ HP2MGL, synthetic adsorbent resin
Physikalische Form P.V. 1.3 ml/g Beads
Namenshinweis Highly porous type, 10g/L on polymethacrylate
CAS 25777-71-3
Geruch Odorless
Partikelgröße 300μm, P.R. 240Å
Summenformel C15H22O6
Dichte 1.09 g/mL
Farbe Weiß bis gelb
Synonym bio acrylic resin, methyl 2-methylprop-2-enoate; 2-2-methylprop-2-enoyloxy ethyl 2-methylprop-2-enoate, unii-eg97988m5q, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 1,2-ethanediyl ester, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate, methyl methacrylate, ethylene glycol dimethacrylate polymer, methyl methacrylate, polymer with ethylene glycol dimethacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 1,1'-1,2-ethanediyl ester, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate, glycol dimethacrylate; methyl methacrylate, poly methyl methacrylate-co-ethylene glycol dimethacrylate
Menge 1 kg
InChI-Schlüssel XBDAKYZJVVYINU-UHFFFAOYSA-N
Oberfläche 570m2/g
SMILES CC(=C)C(=O)OC.CC(=C)C(=O)OCCOC(=O)C(=C)C
IUPAC-Name Methyl 2-methylprop-2-enoat;2-(2-methylprop-2-enoyloxy)ethyl 2-methylprop-2-enoat
Molekulargewicht (g/mol) 298.335
PubChem CID 3080735