Learn More
Diaion™ CRB03(OH), Chelat-bildendes Harz, hochporöser Typ, 0.7 meq/ml auf Poly(Styrol-Divinylbenzol), Thermo Scientific™
Entfernung von Bor, Arsen, Gallium und Selen
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 046861.A1
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Perlen | |
Highly porous type, 0.7meq/mL on poly(styrene-divinylbenzene) | |
1 kg |
Diaion™ CRB03 (OH), chelating resin | |
300 to 1180μm |