Learn More
Thermo Scientific™ Diagnostik™ Gestell für Ausschwingrotoren
Artikelnummer. 11836470 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
Je nach Gestell
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Packungsgröße
11836470 Je nach Gestell 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11836470 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 75006480
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14115.00 CHF
    12272.27 CHF / 1 Stück
    Sparen 1842.73 CHF
    13% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Thermo Scientific™ Diagnostik™ Gestell für Ausschwingrotoren nimmt eine große Auswahl an Trägern auf.
Das Thermo Scientific™ Diagnostik™ Gestell für Ausschwingrotoren zur Verwendung mit Cryofuge 5500i Zentrifugen nimmt eine große Auswahl an Trägern auf.
Bestellinformationen:
Träger für diese Rotoren sind gesondert erhältlich; Rotor (75006480) mit Rotorkörper (70060333), Rotorbecher (2 Stück) sind ebenfalls separat zu bestellen. (70060335) und Schmierfett (70006692). Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Diagnostik Gestell für Ausschwingrotoren
Material Rotorkörper aus Edelstahl, Becher aus Aluminium
Typ Ausschwingrotor
Fassungsvermögen Je nach Gestell
Max. RZB 2.550 × g
Max. Geschwindigkeit 3.500 U/min
Radius (metrisch) 186 mm
Min. Radius (metrisch) 141 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific Sorvall RC 4 Serie, Cryofuge 5500i und Multifuge 4 Zentrifugen mit großem Fassungsvermögen
Winkel 90°
Min. RZB 1929 × g