Learn More
(+)-Diacetyl-L-Weinsäureanhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10438672 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10438672 5 g Glasflasche 5 Gramm
10182771 25 g Glasflasche 25 Gramm
10188043 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10438672 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 336040050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 6283-74-5 | C8H8O7 | 216.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6283-74-5
Summenformel C8H8O7
Molekulargewicht (g/mol) 216.15
MDL-Nummer MFCD00037918
InChI-Schlüssel XAKITKDHDMPGPW-IOMOGOHMNA-N
Synonym 3r,4r-2,5-dioxotetrahydrofuran-3,4-diyl diacetate, unii-d7xnf76o0k, +-diacetyl-l-tartaric anhydride, d7xnf76o0k, 2,5-furandione, 3,4-bis acetyloxy dihydro-, 3r,4r, 3r,4r-4-acetyloxy-2,5-dioxooxolan-3-yl acetate, di-o-acetyl-l-tartaric anhydride, o,o-diacetyl tartaric acid anhydride, acetic acid 4-acetoxy-2,5-dioxo-tetrahydro-furan-3-yl ester, 3r-trans-dihydro-2,5-dioxofuran-3,4-diyl diacetate
PubChem CID 513914
SMILES CC(=O)O[C@@H]1[C@@H](OC(C)=O)C(=O)OC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+)-Diacetyl-L-tartaric anhydride
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 130.0°C to 135.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Spezifische Drehung + 62.50
IUPAC-Name (3R,4R)-4-(acetyloxy)-2,5-dioxooxolan-3-yl acetate
Formelmasse 216.15
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristalle oder Nadeln
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (+)-Diacetyl-L-tartaric anhydride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.