Learn More
(Diacetoxyiodo)Benzol, TRC
Artikelnummer. 17973555
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17973555 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17973555 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD360500100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3240-34-4
Summenformel C10 H11 I O4
Molekulargewicht (g/mol) 322.1
Synonym (Dihydroxyiodo)benzene, (Diacetoxyiodo)benzene, BAIB, Bis(acetato)phenyliodine, Bis(acetato-κO)phenyliodine, Diacetoxy(phenyl)iodine, Iodobenzene Diacetate, Iodophenyl Diacetate, Iodosobenzene Diacetate, Iodosylbenzene Diacetate, NSC 226375, NSC 23801, PIDA, Phenyliodine Diacetate, Phenyliodine(III) Diacetate, Phenyliodo Diacetate, Phenyliodonium Diacetate, Phenyliodoso Acetate, Phenyliodoso Diacetate, Phenyliodosyl Diacetate, [Bis(acetoxy)iodo]benzene, Iodosodiacetate Benzene;
IUPAC-Name [Acetoxy(Phenyl)-λ3-Iodanyl] Acetat
SMILES CC(=O)OI(C1=CC=CC=C1)OC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Diacetoxyiodo)benzene
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H11IO4/c1-8(12)14-11(15-9(2)13)10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,1-2H3
Formelmasse 321.9702