Learn More
Di-tert-octyl Disulfid (>80 %), TRC
Artikelnummer. 30386119
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30386119 2.5 g
30381609 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30386119 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4821552.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29956-99-8
Summenformel C16H34S2
Molekulargewicht (g/mol) 290.57
IUPAC-Name 2,2,4-Trimethyl-4-(2,4,4-Trimethylpentan-2-yldisulfanyl)pentan
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)SSC(C)(C)CC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-tert-octyl Disulfide
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C16H34S2/c1-13(2,3)11-15(7,8)17-18-16(9,10)12-14(4,5)6/h11-12H2,1-10H3
Formelmasse 290.2102